Stampa…
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-methylbenzene
PC0258-10G PC0258-5G
APOSPC0258-10GEA 306 EUR
APOSPC0258-10G APOSPC0258-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂
Peso molecolare: 221,04 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631336
CAS Number: 261763-44-4
UN: 1760
ADR: 8,III