Stampa…
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0257-10G PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA 413 EUR
APOSPC0257-10G APOSPC0257-5G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂
Peso molecolare: 221,04 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631647
CAS Number: 261763-43-3
UN: 3265
ADR: 8,III