Stampa…
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0255-5G PC0255-1G
APOSPC0255-5GEA 533 EUR
APOSPC0255-5G APOSPC0255-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formula: C₈H₈F₃N₃S
Punto di fusione: 165…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041301
CAS Number: 206761-90-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III