Stampa…
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC0254-1G PC0254-5G
APOSPC0254-1GEA 186 EUR
APOSPC0254-1G APOSPC0254-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Formula: C₇H₄BrF₃S
Peso molecolare: 257,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236347
CAS Number: 1644-72-0