2-Fluoro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0253-25G
PC0253-5G
APOSPC0253-25GEA
517
EUR
APOSPC0253-25G
APOSPC0253-5G
2-Fluoro-L-phenylalanine
2-Fluoro-L-phenylalanine
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066448 CAS Number: 19883-78-4 |