Stampa…
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0251-10G PC0251-5G PC0251-1G
APOSPC0251-10GEA 468 EUR
APOSPC0251-10G APOSPC0251-5G APOSPC0251-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Punto di ebollizione: 42 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631409
CAS Number: 261763-41-1
UN: 2735
ADR: 8,III