2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0249-10G
PC0249-5G
PC0249-25G
APOSPC0249-10GEA
171
EUR
APOSPC0249-10G
APOSPC0249-5G
APOSPC0249-25G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formula:
C₈H₈F₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631646 CAS Number: 252004-41-4 |