Stampa…
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0248-1G PC0248-500MG
APOSPC0248-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0248-1G APOSPC0248-500MG
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631334
CAS Number: 261763-39-7