Stampa…
2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-methylbenzoic acid
PC0246-25G PC0246-5G PC0246-1G
APOSPC0246-25GEA 322 EUR
APOSPC0246-25G APOSPC0246-5G APOSPC0246-1G
2,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
2,6-Difluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631332
CAS Number: 32890-88-3