Stampa…
2,3-Difluoro-p-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0245-5G PC0245-1G
APOSPC0245-5GEA 94.4 EUR
APOSPC0245-5G APOSPC0245-1G
2,3-Difluoro-p-toluic acid 97%
2,3-Difluoro-p-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di fusione: 199…201 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631643
CAS Number: 261763-37-5