Stampa…
2,3,6-Trifluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0243-1G PC0243-5G
APOSPC0243-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0243-1G APOSPC0243-5G
2,3,6-Trifluorobenzylamine 98%
2,3,6-Trifluorobenzylamine
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236315
CAS Number: 230295-09-7
UN: 2735
ADR: 8,III