Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0240-25G PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA 87 EUR
APOSPC0240-25G APOSPC0240-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₃
Punto di fusione: 80…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01320697
CAS Number: 179113-90-7