Stampa…
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,6-Difluoro-3-tolylaldehyde
PC0239-25G PC0239-5G PC0239-100G
APOSPC0239-25GEA 390 EUR
APOSPC0239-25G APOSPC0239-5G APOSPC0239-100G
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O
Peso molecolare: 156,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631333
CAS Number: 261763-34-2