Stampa…
2,6-Difluoro-3-methylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0236-5G PC0236-1G
APOSPC0236-5GEA 134 EUR
APOSPC0236-5G APOSPC0236-1G
2,6-Difluoro-3-methylanisole 98%
2,6-Difluoro-3-methylanisole
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631341
CAS Number: 261763-33-1