Stampa…
2,3-Difluoro-4-methylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0231-10G PC0231-5G PC0231-1G
APOSPC0231-10GEA 134 EUR
APOSPC0231-10G APOSPC0231-5G APOSPC0231-1G
2,3-Difluoro-4-methylanisole 98%
2,3-Difluoro-4-methylanisole
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631321
CAS Number: 261763-32-0