Stampa…
2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0229-10G PC0229-5G PC0229-25G
APOSPC0229-10GEA 174 EUR
APOSPC0229-10G APOSPC0229-5G APOSPC0229-25G
2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone 98%
2',6'-Difluoro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631339
CAS Number: 261763-31-9