Stampa…
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC0228-10G PC0228-1G PC0228-5G
APOSPC0228-10GEA 210 EUR
APOSPC0228-10G APOSPC0228-1G APOSPC0228-5G
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone 99%
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈F₂O
Peso molecolare: 170,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631650
CAS Number: 261763-30-8