Stampa…
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Difluorobenzotrifluoride, 1,2-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0225-100G PC0225-25G PC0225-5G
APOSPC0225-100GEA 187 EUR
APOSPC0225-100G APOSPC0225-25G APOSPC0225-5G
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Peso molecolare: 182,09 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077510
CAS Number: 32137-19-2
UN: 1993
ADR: 3,III