Stampa…
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0222-1G PC0222-25G PC0222-5G
APOSPC0222-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0222-1G APOSPC0222-25G APOSPC0222-5G
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631429
CAS Number: 64248-59-5
UN: 1993
ADR: 3,III