Stampa…
2,3-Difluoroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0218-5G PC0218-100G PC0218-25G
APOSPC0218-5GEA 14.7 EUR
APOSPC0218-5G APOSPC0218-100G APOSPC0218-25G
2,3-Difluoroanisole
2,3-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631562
CAS Number: 134364-69-5