Stampa…
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0217-1G PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA 111 EUR
APOSPC0217-1G APOSPC0217-5G
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₄Cl₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631382
CAS Number: 261763-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III