Stampa…
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0212-250MG PC0212-1G PC0212-5G
APOSPC0212-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0212-250MG APOSPC0212-1G APOSPC0212-5G
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₄BrCl₂F
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631381
CAS Number: 261763-27-3
UN: 1760
ADR: 8,III