Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0211-10G PC0211-5G PC0211-1G
APOSPC0211-10GEA 234 EUR
APOSPC0211-10G APOSPC0211-5G APOSPC0211-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol 98%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅Cl₂FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631380
CAS Number: 219765-56-7