Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0210-10G PC0210-5G PC0210-1G
APOSPC0210-10GEA 219 EUR
APOSPC0210-10G APOSPC0210-5G APOSPC0210-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Formula: C₇H₄Cl₂FNO
Punto di fusione: 158…160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631478
CAS Number: 135748-33-3