Stampa…
2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0205-5G PC0205-25G PC0205-100G
APOSPC0205-5GEA 43.7 EUR
APOSPC0205-5G APOSPC0205-25G APOSPC0205-100G
2-Amino-6-fluorobenzamide 95+%
2-Amino-6-fluorobenzamide
Formula: C₇H₇FN₂O
Peso molecolare: 154,1417 g/mol
Punto di fusione: 115…118 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816881
CAS Number: 115643-59-9