Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 35 EUR
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃N
Peso molecolare: 219,59 g/mol
Punto di ebollizione: 140…142 °C/12mmHg
Punto di fusione: 30…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631472
CAS Number: 22902-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III