Stampa…
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 56.8 EUR
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238,59 g/mol
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631358
CAS Number: 261763-25-1