Stampa…
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238,59 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631471
CAS Number: 22893-39-6