α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅BrClF Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788472 CAS Number: 493024-39-8 UN: 3265 ADR: 8,II |