Stampa…
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0197-1G PC0197-25G PC0197-5G
APOSPC0197-1GEA 173 EUR
APOSPC0197-1G APOSPC0197-25G APOSPC0197-5G
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₈H₁₄F₃NO
Peso molecolare: 317,31 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424494
CAS Number: 493024-38-7