Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0195-10G PC0195-5G PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA 108 EUR
APOSPC0195-10G APOSPC0195-5G APOSPC0195-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631356
CAS Number: 261763-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II