Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 213 EUR
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
Punto di fusione: 36…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631540
CAS Number: 261763-23-9
UN: 3261
ADR: 8,II