5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0193-10G
PC0193-1G
PC0193-5G
PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA
406
EUR
APOSPC0193-10G
APOSPC0193-1G
APOSPC0193-5G
APOSPC0193-25G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆ClF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631355 CAS Number: 261763-21-7 |