Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0192-1G PC0192-25G PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0192-1G APOSPC0192-25G APOSPC0192-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631538
CAS Number: 65735-71-9