Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 186 EUR
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Punto di fusione: 57…60 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631469
CAS Number: 64372-62-9