Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0188-1G PC0188-5G
APOSPC0188-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0188-1G APOSPC0188-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
Peso molecolare: 243,01 g/mol
Punto di ebollizione: 59…61 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631634
CAS Number: 657-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II