Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0186-10G PC0186-5G PC0186-1G
APOSPC0186-10GEA 161 EUR
APOSPC0186-10G APOSPC0186-5G APOSPC0186-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631467
CAS Number: 20566-93-2