Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0185-5G PC0185-10G PC0185-1G
APOSPC0185-5GEA 69.8 EUR
APOSPC0185-5G APOSPC0185-10G APOSPC0185-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆ClF₃O
Peso molecolare: 210,58 g/mol
Punto di ebollizione: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631404
CAS Number: 400-73-7
UN: 3272
ADR: 3,III