Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G PC0182-5G PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA 176 EUR
APOSPC0182-10G APOSPC0182-5G APOSPC0182-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆ClF₃O
Peso molecolare: 210,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631470
CAS Number: 402-08-4