3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrClF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631560 CAS Number: 261763-18-2 UN: 1760 ADR: 8,III |