Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0178-1G PC0178-5G PC0178-10G
APOSPC0178-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0178-1G APOSPC0178-5G APOSPC0178-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631557
CAS Number: 129604-26-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III