Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-trifluoromethoxybenzaldehyde
PC0174-1G PC0174-25G PC0174-5G
APOSPC0174-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0174-1G APOSPC0174-25G APOSPC0174-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C8H4ClF3O2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631561
CAS Number: 83279-39-4