Stampa…
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-1-chlorodifluoroethylene
PC0173-1G PC0173-5G
APOSPC0173-1GEA 245 EUR
APOSPC0173-1G APOSPC0173-5G
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene 97%
1-Bromo-1-chloro-2,2-difluoroethylene
Formula: C₂BrClF₂
Peso molecolare: 177,38 g/mol
Punto di ebollizione: 40…42 °C
Densità: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00166977
CAS Number: 758-24-7