Stampa…
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0171-1G PC0171-25G PC0171-5G
APOSPC0171-1GEA 43.7 EUR
APOSPC0171-1G APOSPC0171-25G APOSPC0171-5G
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Formula: C₃H₂ClF₃O
Peso molecolare: 146,5 g/mol
Punto di ebollizione: 71…72 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631508
CAS Number: 431-37-8
UN: 1993
ADR: 3,III