Stampa…
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-MEthyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
PC01683-25G PC01683-5G
APOSPC01683-25GEA 350 EUR
APOSPC01683-25G APOSPC01683-5G
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₁₀H₁₈F₆N₂O₄S₂
Peso molecolare: 408,37 g/mol
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458917
CAS Number: 223437-05-6