Stampa…
3-Fluoro-2-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01678-1G PC01678-250MG PC01678-5G
APOSPC01678-1GEA 102 EUR
APOSPC01678-1G APOSPC01678-250MG APOSPC01678-5G
3-Fluoro-2-iodoaniline
3-Fluoro-2-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458368
CAS Number: 706752-99-0