Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-(2-trifluoromethyl)pyridine
PC01677-25G PC01677-5G PC01677-1G
APOSPC01677-25GEA 155 EUR
APOSPC01677-25G APOSPC01677-5G APOSPC01677-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
Peso molecolare: 181,542 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368047
CAS Number: 131748-14-6