Stampa…
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01660-100G PC01660-25G PC01660-5G
APOSPC01660-100GEA 601 EUR
APOSPC01660-100G APOSPC01660-25G APOSPC01660-5G
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂
Punto di ebollizione: 62…63 °C/9mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657962
CAS Number: 845866-82-2