Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0165-25G PC0165-5G PC0165-250MG
APOSPC0165-25GEA 364 EUR
APOSPC0165-25G APOSPC0165-5G APOSPC0165-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₃ClF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631514
CAS Number: 261763-12-6
UN: 3265
ADR: 8,III