Stampa…
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 102 EUR
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 97%
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 140…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024300
CAS Number: 394-01-4